missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol, Mikromol™
Beskrivning
1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| CAS | 73404-00-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H31 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | alpha-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-alpha-phenylbenzeneethanol, 1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol (6CI,7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO2/c1-3-27(4-2)19-20-29-25-17-15-24(16-18-25)26(28,23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22/h5-18,28H,3-4,19-21H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylethanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?