missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol, Mikromol™
Beskrivning
1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| CAS | 748-97-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H31 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tamoxifen Citrate Imp. B (EP), Tamoxifen Imp. B (EP), 1-[4-(2-Dimethylamino-ethoxy)phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol, Tamoxifen Citrate Impurity B, Tamoxifen Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO2/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(28,22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)29-20-19-27(2)3/h5-18,25,28H,4,19-20H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3 |
| IUPAC-namn | 1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenylbutan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?