Läs mer
1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride |
| CAS | 68416-39-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H23 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-2-methoxy-, hydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4.ClH/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3;/h4-7,11,13,16-17H,8-10H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.COCC(=O)c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]-2-methoxyethanone;hydrochloride |
| Visa mer |