Läs mer
1-(4-(2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)phenyl)-2-methoxyethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-(2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy)phenyl)-2-methoxyethanone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,16-17H,8-10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 281.1627 |