Läs mer
1-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-4-6-10(7-5-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3 |
| Formel vikt | 178.0994 |