Läs mer
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropane, Mikromol™
Produktkod. 30051681
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051681 100 mg
1 options
Produktkod. 30051681 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxypropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
CAS 56718-70-8
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)-2,3-epoxy-propane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-2,3-epoxy-propane
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-2-4-11(5-3-10)14-8-12-9-15-12/h2-5,12H,6-9H2,1H3
LEDER COCCc1ccc(OCC2CO2)cc1
IUPAC-namn 2-[[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]methyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 208.1099 g/mol