Läs mer
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one, Mikromol™
Produktkod. 30050445
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050445 100 mg
1 options
Produktkod. 30050445 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.35
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
CAS 1155083-53-6
Analyt- eller komponentnamn 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Propanone, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-10(13)9-15-12-5-3-11(4-6-12)7-8-14-2/h3-6H,7-9H2,1-2H3
LEDER COCCc1ccc(OCC(=O)C)cc1
IUPAC-namn 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 208.1099 g/mol