Läs mer
1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etanon, Mikromol™
Produktkod. 17911856
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17911856 100 mg
1 options
Produktkod. 17911856 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-[4-(2-Metylpropyl)fenyl]etanon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Isobutylacetophenone
CAS 38861-78-8
Analyt- eller komponentnamn 4'-Isobutylacetophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H16 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ibuprofen Imp. E (EP), Ibuprofen USP Related Compound C, Ibuprofen USP RC C, 1-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanone, Ibuprofen Related Compound C, Ibuprofen Impurity E
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 176,1201 g/mol