Läs mer
1-(4-(2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperazin-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-(2-Oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperazin-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one maleate |
| CAS | 26328-04-1 |
| Molekylformel | C26H35N3O9 |
| MDL-nummer | MFCD01320526 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(N1CCN(CC(N2CCCC2)=O)CC1)C=CC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 533.57 |
| Procent renhet | 99% |