Läs mer
Hamilton™ 1/4-28 beslag och brickor (12 ga.) 10/pk
Produktkod. 11522335
Change view
Förpackningsmängd:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11522335 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 11522335 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 88807
Beräknad leverans: 02-10-2026
Hamilton erbjuder ett brett sortiment av inerta beslag och kopplingar gjorda av CTFE. Beslagen är designade för användning med industristandard luer och luer lock produkter som våra sprutor samt gängade 1/4-28 och M6 portar med platt botten.
Specifikationer
Typ 1/4-28 beslag och brickor (12 ga.) 10/pk
Förpackningsmängd 10/Förpackning