Läs mer
Hamilton™ 1/4-28 trådar .118 tum (3,0 mm) / hanluer
Beskrivning
Hane och hona luer och luer lock kontakter1/4-28 och M6 flatbottna kontakter, adaptrar och kopplingar Ventilport och sprutlock och pluggar NPT och UNC adaptrar
Specifikationsblad
- Monteringsmaterial– CTFE
- Trådar– Man Luer /¼ -28
- Maximalt tryck– 87 psi (6 bar)
- Försäljningsmängd– 1 st
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hane Luer Fitting |
| Material | CTFE |