Läs mer
1-[4-(3-Bromtien-2-yl)fenyl]etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-(3-Bromothien-2-yl)phenyl]ethanone |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 281.17 |
| Procent renhet | 97% |