Läs mer
1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl-7-hydroxy-3,4-dihydro Carbostyril (Aripiprazole Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butyl]-7-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-20(23(19)25)27-14-12-26(13-15-27)10-1-2-11-28-21-16-18(29)8-6-17(21)7-9-22(28)30/h3-6,8,16,29H,1-2,7,9-15H2 |
| Formel vikt | 447.148 |