Läs mer
1-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensyl]pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11306795
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11306795 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10357104 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10542264 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306795 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55639EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 884507-39-5
Molekylformel C17H26BNO2
Molekylvikt (g/mol) 287.21
MDL-nummer MFCD08690299
InChI-nyckel AGSIDMRVRGPBIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine, 4-pyrrolidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, pyrrolidine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 4-pyrrolidinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, amtb121, 4-1-pyrroldinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 18525868
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 1-[[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metyl]pyrrolidin
Formel vikt 287.21
Procent renhet 97%