Läs mer
1-[4-(4-hydroxifenyl)piperazino]etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557864
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10557864 100 g 100g
10795853 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02047FA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67914-60-7
Molekylformel C12H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD00044905
InChI-nyckel AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC-namn 1-[4-(4-hydroxifenyl)piperazin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 100 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%