Läs mer
1-[4-(4-hydroxifenyl)piperazino]etan-1-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10795853
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10795853 50 g 50g
10557864 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10795853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02047EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 67914-60-7
Molekylformel C12H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD00044905
InChI-nyckel AGVNLFCRZULMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-1-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethanone, n-acetyl-4-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenol, piperazine, 1-acetyl-4-4-hydroxyphenyl, 4-4-acetylpiperazin-4-yl phenol, 1-4-4-hydroxyphenyl piperazin-1-yl ethan-1-one, 1-acetyl-4-4-hydroxylphenyl piperazine
PubChem CID 712441
IUPAC-namn 1-[4-(4-hydroxifenyl)piperazin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%