Läs mer
1-[4-(4-Morpholinyl)fenyl]guanidin, 98%
Produktkod. 15446577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446577 5 g 5g
15436577 1 g 1g
15456577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15446577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33726.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 247234-41-9 | C11H16N4O | 220,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 247234-41-9
Molekylformel C11H16N4O
Molekylvikt (g/mol) 220.28
MDL-nummer MFCD11986905
InChI-nyckel ZVZJREQBRCRGLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-morpholinophenyl guanidine, n-4-morpholin-4-ylphenyl guanidine, 4-morpholinophenylguanidine, 4-morpholino phenylguanidine, n-4-morpholin-4-yl-phenyl-guanidine, n-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 1-4-4-morpholinyl phenyl guanidine, 1-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine, 2-4-morpholin-4-yl phenyl guanidine
PubChem CID 10176830
IUPAC-namn 2-(4-morfolin-4-ylfenyl)guanidin
LEDER NC(N)=NC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]guanidine
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Densitet 1.309
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.