Läs mer
1-(4,5-dihydro-2-tiazyl)-3-azetidinetiol hydroklorid, TRC
Produktkod. 30381004
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381004 250 mg
30369768 1 g
30382742 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD454190250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179337-57-6
Molekylformel C6H11ClN2S2
Molekylvikt (g/mol) 210.75
Synonym 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Monohydrochloride, 2-(3-Mercaptoazetidin-1-yl)-2-thiazoline Hydrochloride, 3-Mercapto-1-(1,3-thiazolin-2-yl)azetidine Hydrochloride
IUPAC-namn 1-(4,5-dihydro-1,3-tiazol-2-yl)azetidin-3-tiol; hydroklorid
LEDER Cl.SC1CN(C1)C2=NCCS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4,5-Dihydro-2-thiazolyl)-3-azetidinethiol Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10N2S2.ClH/c9-5-3-8(4-5)6-7-1-2-10-6;/h5,9H,1-4H2;1H
Formel vikt 210.0052