Läs mer
1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]etanon, TRC
Produktkod. 30396176
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30396176 50 mg
1 options
Produktkod. 30396176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58858550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethanone
CAS 84163-10-0
Molekylformel C14H15FN2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-(4-(5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C14H15FN2O2/c1-9(18)17-6-4-10(5-7-17)14-12-8-11(15)2-3-13(12)19-16-14/h2-3,8,10H,4-7H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1c(O[C@H]2C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O2)cc3c(C(C)=CC(=O)O3)c1
Molekylvikt (g/mol) 262.28