Läs mer
1,4,5-Oxadiazepane Dihydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4,5-Oxadiazepane Dihydrobromide |
| CAS | 243973-70-8 |
| Molekylformel | C4H10N2O . 2(HBr) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexahydro-1,4,5-oxadiazepine Dihydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O.2BrH/c1-3-7-4-2-6-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H |
| LEDER | Br.O1CCNNCC1.Br |
| IUPAC-namn | 1,4,5-oxadiazepane dihydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.96 |
| Formel vikt | 261.94 |