missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,4,6-Androstatriene-17Beta-ol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4,6-Androstatriene-17Beta-ol-3-one |
| CAS | 4075-12-1 |
| Molekylformel | C19H24O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 17beta-Hydroxy-androsta-1,4,6-trien-3-one, 17beta-Hydroxyandrosta-1,4,6-trien-3-one, (17beta)-17-Hydroxyandrosta-1,4,6-trien-3-one |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.39 |
| Formel vikt | 284.1776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?