Läs mer
1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)urea |
| CAS | 16439-79-5 |
| Molekylformel | C4 H7 N7 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N7O/c5-1-8-2(6)10-4(9-1)11-3(7)12/h(H7,5,6,7,8,9,10,11,12) |
| LEDER | NC(=O)Nc1nc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC-namn | (4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.145 |
| Formel vikt | 169.071 |