Läs mer
1,4,7,10-tetraazacyklotridekan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7029229
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15473517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26671.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 295-14-7 | C9H22N4 | 186.303 g/mol
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane används för att hitta bindningskonstanter och för byggstenselement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane används för att hitta bindningskonstanter och för byggstenselement.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 295-14-7
Molekylformel C9H22N4
Molekylvikt (g/mol) 186.303
MDL-nummer MFCD06410986
InChI-nyckel LADZJJOUGVGJHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,7,10-tetraazacyclotridecane, homocyclen, acmc-20ap3n, 13 anen4
PubChem CID 11478723
IUPAC-namn 1,4,7,10-tetrazacyklotridekan
LEDER C1CNCCNCCNCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4,7,10-Tetraazacyclotridecane
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 186.3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.