Läs mer
1,4,7,10-tetrakis(aminokarbonylmetyl)-1,4,7,10-tetraazacyklododekan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407625 250 mg 250mg
11366889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26792.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 157599-02-5 | C16H32N8O4 | 400.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 157599-02-5
Molekylformel C16H32N8O4
Molekylvikt (g/mol) 400.48
MDL-nummer MFCD09263318
InChI-nyckel FQIHLPGWBOBPSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2',2,2'-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetrayl tetraacetamide, dotam, 1,4,7,10-tetrakis aminocarbonylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 2-4,7,10-tris carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl acetamide, acmc-209dgc, cyclen-n,n',n',n-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane 1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetamide, 1,4,7,10-tetrakis carbamoylmethyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
PubChem CID 11560395
IUPAC-namn 2-[4,7,10-tris(2-amino-2-oxoetyl)-1,4,7,10-tetrazacyklodek-1-yl]acetamid
LEDER NC(=O)CN1CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CCN(CC(N)=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4,7,10-Tetrakis(aminocarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 400.48
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.