Läs mer
1,4,7-Triazonane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4,7-Triazonane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2 |
| Formel vikt | 129.1266 |