Läs mer
1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyklonan, TRC
Produktkod. 30451199
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30451199 1 g
1 options
Produktkod. 30451199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7981931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
CAS 96556-05-7
Molekylformel C9H21N3
Kvantitet 1 g
Synonym Octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine, 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane, N,N',N''-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TMTAN
InChI formel InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
LEDER CN1CCN(C)CCN(C)CC1
IUPAC-namn 1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazonan
Molekylvikt (g/mol) 171.28
Formel vikt 171.1735