Läs mer
1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazacyklonan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane |
| CAS | 96556-05-7 |
| Molekylformel | C9H21N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine, 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane, N,N',N''-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, TMTAN |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CN1CCN(C)CCN(C)CC1 |
| IUPAC-namn | 1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazonan |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.28 |
| Formel vikt | 171.1735 |