missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,4,7-Trioxacyclotridecane-8,13-dione, TRC

Produktkod. 17973685
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973685 100 mg
17971735 1 g
17963435 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17973685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT805500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6607-34-7
Molekylformel C10 H16 O5
Molekylvikt (g/mol) 216.23
Synonym Adipic Acid Cyclic Diester with Diethylene Glycol, Diethylene Glycol Cyclic Adipate, Cyclic Diethylene Glycol Adipate;
IUPAC-namn 1,4,7-trioxacyclotridecane-8,13-dione
LEDER O=C1CCCCC(=O)OCCOCCO1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,4,7-Trioxacyclotridecane-8,13-dione
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O5/c11-9-3-1-2-4-10(12)15-8-6-13-5-7-14-9/h1-8H2
Formel vikt 216.0998
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.