Läs mer
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane, 98+%
Produktkod. 11464513
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464513 25 g 25g
11444513 1 g 1g
11454513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464513 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11516.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
1,4,8,11-Tetraazacyklotetradekan används vid syntes av molekyler med elektroaktiva kaviteter. Den fungerar som en kväve-kroneter-analog och som en antioxidant i gummi. Det används också vid framställning av plerixaforderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,4,8,11-Tetraazacyklotetradekan används vid syntes av molekyler med elektroaktiva kaviteter. Den fungerar som en kväve-kroneter-analog och som en antioxidant i gummi. Det används också vid framställning av plerixaforderivat.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 295-37-4
Molekylformel C10H24N4
Molekylvikt (g/mol) 200.33
MDL-nummer MFCD00005105
InChI-nyckel MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
PubChem CID 64964
ChEBI CHEBI:37401
IUPAC-namn 1,4,8,11-tetrazacyklotetradekan
LEDER C1CNCCNCCCNCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Smältpunkt 184°C to 188°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 111811
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 200.33
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.