Läs mer
1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Produktkod. 15493517
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493517 1 g 1g
15467605 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26674.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 75920-10-4 | C12H24N4 | 224.352 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75920-10-4
Molekylformel C12H24N4
Molekylvikt (g/mol) 224.352
MDL-nummer MFCD09953472
InChI-nyckel ZJCWEHQOOSNWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1 4,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.14,8 hexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1?,? hexadecane, formaldehyde-cyclam, acmc-20ap3h, cyclam formaldehyde derivative, 1,4,8,11-tetraazatricyclohexadecane, 1,4,8,11-tetraazatricyclo 9.3.1.1∼4,8∼ hexadecane
PubChem CID 337907
LEDER C1CN2CCN3CCCN(C3)CCN(C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4,8,11-Tetraazatricyclo[9.3.1.1(4,8)]hexadecane
Smältpunkt 83°C to 85°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 224.35
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.