Läs mer
1-[4-[(Acetyloxy)methyl]phenyl]-1-propanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-[(Acetyloxy)methyl]phenyl]-1-propanone |
| CAS | 352233-13-7 |
| Molekylformel | C12H14O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Propionylbenzyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-3-12(14)11-6-4-10(5-7-11)8-15-9(2)13/h4-7H,3,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1ccc(COC(=O)C)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-propanoylphenyl)methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vikt | 206.0943 |