Läs mer
1-(4-acetylfenyl)-2-metyl-1-propanon, TRC
Produktkod. 30324502
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324502 100 mg
1 options
Produktkod. 30324502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA187400100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Molekylformel C12 H14 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Isobutyrylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
LEDER CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-acetylfenyl)-2-metylpropan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 190.24
Formel vikt 190.0994