Läs mer
1-(4-acetylpiperidino)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321473
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10321473 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10331473 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10230135 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10321473 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11879CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 162368-01-6
Molekylformel C9H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 169.22
MDL-nummer MFCD00106774
InChI-nyckel VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
PubChem CID 2777250
IUPAC-namn 1-(1-acetylpiperidin-4-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 169.22
Procent renhet 97%