Läs mer
1-(4-acetylpiperidino)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10331473
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10331473 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10321473 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10230135 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10331473 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11879DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 162368-01-6
Molekylformel C9H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 169.22
MDL-nummer MFCD00106774
InChI-nyckel VFZXZEJGLKOTBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylpiperidino ethan-1-one, 1-1-acetylpiperidin-4-yl ethanone, 1,4-diacetylpiperidine, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethan-1-one, 1,1'-piperidine-1,4-diyl diethanone, 1-1-acetyl-piperidin-4-yl-ethanone, piperidine, 1,4-diacetyl-9ci, 1-4-acetylpiperidin-1-yl ethanone, ethanone,1-1-acetyl-4-piperidinyl, piperidine, 1,4-diacetyl
PubChem CID 2777250
IUPAC-namn 1-(1-acetylpiperidin-4-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1CCN(CC1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Acetylpiperidino)ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.22
Procent renhet 97%