Läs mer
1-(4-amino-2-hydroxifenyl)etan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10748304
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10748304 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10644903 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10748304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10056DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 2476-29-1
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00100636
InChI-nyckel QQZFVONVJPXCSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 4'-amino-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl ethane-1-one, ethanone, 1-4-amino-2-hydroxyphenyl, 1-4-amino-2-hydroxy-phenyl ethanone, 2-acetyl-5-aminophenol, intermediates-zcf02667, amino-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetyl-3-hydroxyaniline
PubChem CID 459296
IUPAC-namn 1-(4-amino-2-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(O)C=C(N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 151.16
Procent renhet Tech.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Technical Grade