Läs mer
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-bromoethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-bromo-ethanone |
| CAS | 37148-47-3 |
| Molekylformel | C8H6BrCl2NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Clenbuterol EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrCl2NO/c9-3-7(13)4-1-5(10)8(12)6(11)2-4/h1-2H,3,12H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-bromoethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.95 |