Läs mer
1-(4-amino-3,5-diklorofenyl)-2-etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone |
| CAS | 37148-48-4 |
| Molekylformel | C8H7Cl2NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Clenbuterol Ep Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-amino-3,5-diklorfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.05 |
| Formel vikt | 202.9905 |