Läs mer
1-(4-amino-3,5-diklorofenyl)-2-etanon, TRC
Produktkod. 30319153
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30319153 500 mg
1 options
Produktkod. 30319153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA604690500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-ethanone
CAS 37148-48-4
Molekylformel C8H7Cl2NO
Kvantitet 500 mg
Synonym Clenbuterol Ep Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl2NO/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)7(10)3-5/h2-3H,11H2,1H3
LEDER CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-diklorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 204.05
Formel vikt 202.9905