Läs mer
1-[4-Amino-3-klor-5-(trifluormetyl)fenyl]etanon, TRC
Produktkod. 30318856
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30318856 100 mg
1 options
Produktkod. 30318856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA603575100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
CAS 97760-76-4
Molekylformel C9H7ClF3NO
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
LEDER CC(=O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-[4-amino-3-klor-5-(trifluormetyl)fenyl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 237.61
Formel vikt 237.0168