Läs mer
1-(4-Amino-3-chlorophenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Amino-3-chlorophenyl)ethanone |
| CAS | 6953-83-9 |
| Molekylformel | C8 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(4-Amino-3-chlorophenyl)ethan-1-one, 3'-Chloro-4'-aminoacetophenone, 4-Amino-3-chloroacetophenone, NSC 39777 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-5(11)6-2-3-8(10)7(9)4-6/h2-4H,10H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-amino-3-chlorophenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.608 |
| Formel vikt | 169.029 |