Läs mer
1-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-formylpiperazine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-formylpiperazine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-formylpiperazine Hydrochloride |
| CAS | 84050-21-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-formylpiperazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H19 N5 O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP), Terazosin Imp. D (EP), 1-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-formylpiperazine Hydrochloride, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity D as Hydrochloride, Terazosin Impurity D as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5O3.ClH/c1-22-12-7-10-11(8-13(12)23-2)17-15(18-14(10)16)20-5-3-19(9-21)4-6-20;/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,17,18);1H |
| LEDER | Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C=O |
| IUPAC-namn | 4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazine-1-carbaldehyde;hydrochloride |
| Visa mer |