missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-chloro-ethanone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-chloro-ethanone |
| CAS | 821794-90-5 |
| Molekylformel | C18H19ClNO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | CMK |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN4O2/c1-11-3-5-12(6-4-11)14-15-17(20)21-10-22-18(15)23(7-2-8-24)16(14)13(25)9-19/h3-6,10,24H,2,7-9H2,1H3,(H2,20,21,22) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2c(C(=O)CCl)n(CCCO)c3ncnc(N)c23 |
| IUPAC-namn | 1-[4-amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-chloroethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.82 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?