missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| CAS | 334981-10-1 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzenamine, 4-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, Pyrrolidine, 1-[[(4-aminophenyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 4-[(1-Pyrrolidinylsulfonyl)methyl]benzenamine, 1-((4-Aminobenzenemethane)sulfonyl)pyrrolidine, 4-(Pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2S/c12-11-5-3-10(4-6-11)9-16(14,15)13-7-1-2-8-13/h3-6H,1-2,7-9,12H2 |
| LEDER | Nc1ccc(CS(=O)(=O)N2CCCC2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.32 |
| Formel vikt | 240.0932 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?