Läs mer
1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947003
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947003 100 g 100g
30931770 5 g 5g
30940019 25 g 25g
30946799 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30947003 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD112829100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulfate
CAS 2482-00-0
Molekylformel C5H16N4O4S
MDL-nummer MFCD00013109
Kvantitet 100 g
LEDER NC(NCCCCN)=N.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 228.27
Procent renhet 98%