Läs mer
1,4-Anhydro-D-sorbitol, TRC
Produktkod. 18050620
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18050620 5 g
18083700 1 g
18010620 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18050620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6555255G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27299-12-3
Molekylformel C6 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Synonym 1,4-Anhydro-D-glucitol, Arlitan (6CI), Glucitol, 1,4-anhydro-, D- (8CI), 1,4-Anhydro-D-glucitol, 1,4-Anhydro-D-sorbitol, 1,4-Anhydroglucitol, 1,4-Sorbitan
IUPAC-namn (2R,3R,4S)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol
LEDER OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Sorbitan
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 164.0685
Procent renhet >95%