Läs mer
1,4-Anhydro-D-xylitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Anhydro-D-xylitol |
| CAS | 53448-53-6 |
| Molekylformel | C5 H10 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c6-1-4-5(8)3(7)2-9-4/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S)-2-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vikt | 134.0579 |