Läs mer
1,4-Anthraquinone, 94%
Produktkod. 11340114
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340114 25 g 25g
11330114 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340114 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00573.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 635-12-1 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
1,4-antrakinon används vid framställning av 1-metyl-1,4,4a,12a-tetrahydronaftacen-5,12-dion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,4-antrakinon används vid framställning av 1-metyl
-1,4,4a,12a-tetrahydronaftacen-5,12-dion.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-12-1
Molekylformel C14H8O2
Molekylvikt (g/mol) 208.216
MDL-nummer MFCD00013724
InChI-nyckel LSOTZYUVGZKSHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-anthraquinone, 1,4-anthracenedione, 1,4-dioxoanthracene, 1,4-anthracenequinone, acmc-1b3md, 1,4-dihydroanthracene-1,4-dione
PubChem CID 69457
IUPAC-namn antracen-1,4-dion
LEDER C1=CC=C2C=C3C(=O)C=CC(=O)C3=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Anthraquinone
Smältpunkt ∽218°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1871197
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 208.22
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.