missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(4-Aza-8-hydroxy-6-oxo)okt-2-EN-1-oylimidazol (blandning E/Z), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Aza-8-hydroxy-6-oxo)oct-2-en-1-oylimidazole(mixture E/Z) |
| CAS | 89186-34-5 |
| Molekylformel | C10H13N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-1-[[3-(1H-imidazol-1-yl)-3-oxo-1-propen-1-yl]amino]-2-butanone, 1-[3-[(4-Hydroxy-2-oxobutyl)amino]-1-oxo-2-propenyl]-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O3/c14-6-2-9(15)7-11-3-1-10(16)13-5-4-12-8-13/h1,3-5,8,11,14H,2,6-7H2 |
| LEDER | O=C(N1C=NC=C1)C=CNCC(CCO)=O |
| IUPAC-namn | 1-((3-(1H-imidazol-1-yl)-3-oxoprop-1-en-1-yl)amino)-4-hydroxybutan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.0957 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?