Läs mer
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dimethanol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4 |
| CAS | 1158734-28-1 |
| Molekylformel | C8 D4 H6 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dimethanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-d4, [2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol, 1,4-Di(hydroxymethyl)benzene-2,3,5,6-D4, 1,4-Phenylenedimethanol-d4, α,α'-Dihydroxy-p-xylene-d4, α,α'-Dihydroxy-p-xylene-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10 H,5-6H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(CO)c([2 H])c([2 H])c1CO |
| IUPAC-namn | [2,3,5,6-tetradeuterio-4-(hydroxymethyl)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.188 |
| Formel vikt | 142.093 g/mol |
| Visa mer |