Läs mer
1,4-Benzene-d4-diamine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Phenylenediamine-d4 |
| CAS | 119516-83-5 |
| Molekylformel | C6 2H4 H4 N2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuteriobenzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.17 |
| Formel vikt | 112.0939 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |